Documentos Principais
Z759295
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 14, yellow polyethylene
Sinônimo(s):
NS joint clamps, NS joint clips, National Standard joint clamps, National standard joint clips
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 971,00
R$ 971,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 971,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 971,00
Check Cart for Availability
Materiais
yellow polyethylene
Junta
joint: 14
embalagem
pkg of 50 ea
Descrição geral
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Metal standard taper clip joint size, 24
Z222380
Metal standard taper clip
Plastic Clip for use with 24/40 
Supelco
64764
Plastic Clip