Documentos Principais
SYNC621200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Sinônimo(s):
Synthware C621200, straight condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 490,00
R$ 490,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 490,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 490,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C621200
tamanho da mangueira
10 mm
camisa C
200 mm
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)