Documentos Principais
Z137162
Supelco
Ace chromatography column
I.D. × L 10 mm × 46 cm, With fritted disc
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.800,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
R$ 2.800,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fabricante/nome comercial
Ace Glass 590535
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
10 mm × 46 cm
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
Has #15 Ace-Thred at top and 2 mm bore, solid-PTFE stopcock-plug (tapered 1:5) at bottom. Supplied with nylon and FETFE® O-ring for connecting 12.5 to 14 mm O.D. tube to column, and with tubing connector.
Note:
When using tubing connector, O-ring supplied with bushing is NOT necessary. Fritted disc has 70 to 100 μm porosity, sealed into bottom of column.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)