Documentos Principais
Z125911
Sigma-Aldrich
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 782,00
R$ 782,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 782,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
R$ 782,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
fabricante/nome comercial
Ace Glass 803810
Descrição geral
  • Interchangeable bearings and shafts
  • Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
  • Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
  • Run up to 2,000rpm when lubricated
Lubricant well at top holds enough Stir-Lube lubricant for many hours of operation. Top recommended stirring speed of 1,500rpm when lubricated.
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)