Documentos Principais
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 457,00
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 457,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
descrição
With button
Características
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 806802
diâmetro × C
10 mm × 580 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)