Documentos Principais
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 398,00
R$ 398,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 398,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
R$ 398,00
Check Cart for Availability
Características
fits shaft o.d. 6 mm
fabricante/nome comercial
Ace Glass 812407
Descrição geral
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Informações legais
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)