Documentos Principais
Z125547
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
For electrode with hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 12.5-14.0 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 619,00
R$ 619,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 619,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 619,00
Check Cart for Availability
rótulo
G
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 526157
rosca D.I.
12.5-14.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informações legais
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)