Documentos Principais
Z115495
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 1 1/2 in.
Sinônimo(s):
Lab Labeling Tape
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiais
clear
polyester tape
embalagem
roll of 32.9 m
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13491-0150
Largura
1 1/2 in.
espessura
1 mil
Descrição geral
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)