Documentos Principais
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Sinônimo(s):
240463
Selecione um tamanho
200 EA
R$ 2.643,00
R$ 2.643,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 EA
R$ 2.643,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
R$ 2.643,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 200 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON®
conector
thread for 15-415
Descrição geral
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Características e benefícios
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)