Documentos Principais
Z112976
Sigma-Aldrich
Crown-cap crimper
H × diam. 21 1/2 in. × 12 in.
Sinônimo(s):
Bottle cap crimper, Crown cap sealer
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
A × Diâmetro
21 1/2 in. × 12 in.
Aplicação
Crown-cap crimper may be used to cap the amber-colored glass bottles containing solvent with an Aldrich® Sure-Seal polytetrafluoroethylene (PTFE) disk and a metal crown cap.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stephanie J Conn et al.
Journal of natural products, 78(1), 120-124 (2014-12-18)
The first total synthesis of the potent and selective human blood coagulation factor XIa inhibitor clavatadine A (1) is described. Direct, early-stage guanidinylation enabled rapid, convergent access to an immediate clavatadine A precursor. Concomitant lactone hydrolysis and guanidine deprotection with