Z113263
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
BNC, electrode L 55 mm , with bulb guard
Selecione um tamanho
R$ 1.377,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.377,00
Produtos recomendados
eletrodo C
55 mm , with bulb guard
haste D.E.
8 mm
Descrição geral
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)