Documentos Principais
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.016,00
R$ 1.016,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.016,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
R$ 1.016,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Parâmetros
−5-110 °C temperature
Descrição geral
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)