Documentos Principais
Z406287
Sigma-Aldrich
Sure/Seal bottles
capacity 1,000 mL, pkg of 20 ea
Selecione um tamanho
11 EA
R$ 993,00
R$ 993,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
11 EA
R$ 993,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 993,00
Check Cart for Availability
Materiais
amber glass
round bottle
Junta
joint threaded neck
Características
without cap
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)