Documentos Principais
BR143848
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 250 mL, GL 25 narrow neck
Sinônimo(s):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.428,00
R$ 1.428,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.428,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
R$ 1.428,00
Check Cart for Availability
Materiais
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Junta
Joints threaded neck (GL 25)
Características
label no label
vented
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 143848
capacidade
250 mL
diâmetro × A
61 mm × 157 mm
conector
GL 25 narrow neck
Descrição geral
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)