Documentos Principais
Z147958
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler
capacity 25 mL , per chamber
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.106,00
R$ 1.106,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.106,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.106,00
Check Cart for Availability
capacidade
25 mL , per chamber
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monitors gas flow into, or evolution from a system.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)