Documentos Principais
SYNB257040L
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 500 mm
Sinônimo(s):
Synthware B257040L
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 257,00
R$ 257,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 257,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 257,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware B257040L
D.E. × A
500 mm
Descrição geral
With 10 mm O.D. hose connection.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)