Documentos Principais
Z100617
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 745,00
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 745,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
500 mL
Descrição geral
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)