Documentos Principais
WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polycarbonate housing
esterilidade
non-sterile
Características
Swin-Lok Holder
embalagem
pkg of 8 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Diâmetro
47 mm
Descrição geral
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Características e benefícios
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)