WHA420100
Whatman® plastic filter holders
Pop-Top Holder, diam. 13 mm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z742678
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate housing
esterilidade
non-sterile
Características
Pop-Top Holder
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 420100
Whatman Article No. 28419554 (US reference)
Diâmetro
13 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
- All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
- Syringe compatible.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)