Documentos Principais
XX4404700
Millipore
Suporte de filtro, 47 mm, aço inoxidável
Filter Holder, 47mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 47 mm, Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silicone seal
stainless steel
Nível de qualidade
Parâmetros
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Altura
2.7 cm
Diâmetro
7.6 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
13.8 cm2
conector
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with In-Line Stainless Steel Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicações:
os suportes de filtro em linha de aço inoxidável são normalmente utilizados para a filtração de gases ou líquidos em pressões de entrada de 20 a 700 bar. A pressão diferencial depende do tipo de filtro usado. Todos os suportes de filtro podem ser autoclavados (disponíveis em 25 mm e 47 mm).
O suporte de filtro XX4404700 é equipado com uma tela de suporte de contrapressão. Ele pode ser autoclavado com o filtro colocado se forem usadas as telas de suporte revestidas em PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 e 00907P são peças de reposição para o suporte de filtro XX4404700.
O suporte de filtro XX4504700 pode ser equipado com uma tela de suporte de filtro upstream, XX4504704, para proteger da contrapressão do filtro.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 e XX45047RK são peças de reposição para o suporte de filtro XX4504700.
As peças de reposição para o suporte de filtro SS de 25 mm estão disponíveis como um kit, cujo número do catálogo é XX45025RK e inclui: (3) parafusos de cabeça sextavada em aço inoxidável, (3) anéis de vedação do tipo O-ring em Buna-N, tratados com LCR (2-018), (1) tela de suporte em aço inoxidável, (1) chave Allen.
Aplicação
Suporte de filtro, 47 mm, aço inoxidável
Princípio
Pressão
Visite a Biblioteca de Documentos
Yun Long Xue et al.
Nature communications, 11(1), 1461-1461 (2020-03-21)
Polymer crosslinking imbues chemical stability to thin films at the expense of lower molecular transportation rates. Here in this work we deployed molecular dynamics simulations to optimise the selection of crosslinking compounds that overcome this trade-off relationship. We validated these