Documentos Principais
WHA111115
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
diam. 47 mm, pore size 10 μm, polycarbonate
Sinônimo(s):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740160, nuclepore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiais
polycarbonate
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 111115
Whatman Article No. 28417647 (US reference)
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
10 μm
Aplicação
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)