WHA10421060
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 142 mm diam
Sinônimo(s):
Z750689
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, size 142 mm
Materiais
borosilicate glass membrane
circles
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10421060
Whatman Article No. 28415413 (US reference)
Diâmetro
142 mm
tamanho
142 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)