Documentos Principais
Z760935
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
filter bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.22
tamanho de poro:
0.22 μm
área do filtro:
69 cm2
capacidade do filtro:
1000 mL
capacidade do funil:
1000 mL
tamanho:
108 mm × 108 mm × 143 mm
embalagem:
pack of 12 ea
Materiais:
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
esterilidade
non-sterile
Características
cap
graduations
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
TPP TP99955
disponibilidade
not available in (available only in North America)
área do filtro
69 cm2
capacidade do filtro
1000 mL
capacidade do funil
1000 mL
tamanho
108 mm × 108 mm × 143 mm
tamanho de poro
0.22 μm
Descrição geral
The family of TPP vacuum filtration rapid-Filtermax is unique for its quadratic form and excellent product features. Each filter set comprises an adapter for the vacuum connection hose with an inside diameter of 6-10 mm and an individually packed screw cap.
Outras notas
TPP recommends filling the liquid into the filter first and then applying the vacuum.
Informações legais
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)