W6578
Pyruvic-1-13C acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
grau
cGMP
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
viscous liquid
p.e.
165 °C
pf
11-12 °C
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
chave InChI
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?