Documentos Principais
905372
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1,2-13C2,d4
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2CD4O3
Peso molecular:
94.07
Código UNSPSC:
12142201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)