Documentos Principais
W502502
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazine
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
14.129
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoléptico
nutty
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1nccnc1C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)