Documentos Principais
W467101
Sigma-Aldrich
(Z)-5-Octenyl acetate
≥95%
Sinônimo(s):
cis-5-Octenyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
4671
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
09.950
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435
densidade
0.890 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
fatty; green; fruity; vegetable; tropical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OCCCC/C=C\CC)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h4-5H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
NBYQSRDPBAVRDT-PLNGDYQASA-N
Descrição geral
Odor Characteristics:@ 1.0% ETOH. Green, Fresh, Fatty, Slighty earthy vegetative green pepper like. Unripe apple, pear and melon with nuances of guava and kiwi fruit.
Taste Characteristics: @ 1 TO 2 PPM. Green fatty, earthy green pepper and lettuce vegetative. Unripe apple, Asian pear, banana with nuances of passion fruit, kiwi and Guava.
Aplicação
This ingredient with its fatty green vegetative and unripe fruitiness would enhance green apple, pears, Asian pears and melon flavors. Its green vegetative notes would complement green pepper, lettuce and garden herbal notes. Its tropical nuances would freshen guava, passion fruit and kiwi flavors.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
178.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
81.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)