Documentos Principais
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
Sinônimo(s):
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
Selecione um tamanho
W457533-SAMPLE
R$ 334,00
100 G
R$ 1.735,00
1 KG
R$ 6.552,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W457533-SAMPLE
R$ 334,00
100 G
R$ 1.735,00
1 KG
R$ 6.552,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22S2
Número CAS:
Peso molecular:
206.41
Número FEMA:
4575
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
onion; sweet
cadeia de caracteres SMILES
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)