Documentos Principais
N-139
Supelco
Noscapine-13C,D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.420,00
R$ 1.420,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.420,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2113CH20D3NO7 · HCl
Peso molecular:
453.89
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.420,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol ((as free base))
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)