ZRB1927
Anti-Neutrophil Elastase Antibody, clone 1B2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
EC:3.4.21.37;Bone marrow serine protease;Elastase-2;Human leukocyte elastase; HLE;Medullasin;PMN elastase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, recombinant monoclonal
descrição
1B2 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 28.52 kDa
observed mol wt ~32 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminus
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELANE(1991)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in U937 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neutrophil Elastase in U937 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Neutrophil Elastase in lysates from THP-1 cells and Human bone marrow.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Neutrophil Elastase in human bone marrow tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Neutrophil Elastase with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Neutrophil Elastase in one million THP-1 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Neutrophil Elastase in THP-1 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)