Documentos Principais
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
Sinônimo(s):
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número FEMA:
4256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número de Flavis:
16.103
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
brown; roasted
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
chave InChI
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)