Documentos Principais
W404926
Sigma-Aldrich
Syringaldehyde
≥98%, FG
Sinônimo(s):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Selecione um tamanho
W404926-SAMPLE
R$ 559,00
100 G
R$ 973,00
1 KG
R$ 4.389,00
5 KG
R$ 16.022,00
R$ 559,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W404926-SAMPLE
R$ 559,00
100 G
R$ 973,00
1 KG
R$ 4.389,00
5 KG
R$ 16.022,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H2(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número FEMA:
4049
Beilstein:
784514
Número CE:
Conselho da Europa nº:
130
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.153
NACRES:
NA.21
R$ 559,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥98%
p.e.
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
pf
110-113 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Dual action of benzaldehydes: Inhibiting quorum sensing and enhancing antibiotic efficacy for controlling Pseudomonas aeruginosa biofilms.: This study investigates the dual action of syringaldehyde and other benzaldehydes in inhibiting quorum sensing and enhancing the efficacy of antibiotics against Pseudomonas aeruginosa biofilms, offering potential applications in antimicrobial therapies (Leitão et al., 2024).
  • Development of Syringaldehyde as an Agonist of the GLP-1 Receptor to Alleviate Diabetic Disorders in Animal Models.: Research highlights the development of syringaldehyde as a novel agonist of the GLP-1 receptor, demonstrating significant potential in alleviating diabetic disorders in animal models (Lee et al., 2024).
  • Aqueous-Phase Photoreactions of Mixed Aromatic Carbonyl Photosensitizers Yield More Oxygenated, Oxidized, and less Light-Absorbing Secondary Organic Aerosol (SOA) than Single Systems.: The study reveals that syringaldehyde, as part of mixed aromatic carbonyl photosensitizers, leads to the formation of highly oxygenated and oxidized secondary organic aerosols, impacting atmospheric chemistry and air quality (Mabato et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Outras notas
Natural occurrence: Pineapple, beer, grape brandy, rum, many different whiskey products, sherry, roasted barley and hardwood smoke.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Vanilina natural, ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W310727
Vanilina
Vanilina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanilina
Vanilina ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W310700
Vanilina
Shuang Liang et al.
Journal of natural products, 71(11), 1902-1905 (2008-11-07)
Chemical examination of the methanolic extract from the stem bark of Daphne feddei led to the isolation of five new phenylpropanoids, 4,4'-dihydroxy-3,3'-dimethoxy-9-butoxy-9,9'-epoxylignan (1), 4,4'-dihydroxy-3,3'-dimethoxy-9-ethoxy-9,9'-epoxylignan (2), daphneresinol (3), armaosigenin (4), and isocubebin (5), together with 33 known phenylpropanoids. All 38 compounds
Esteban D Babot et al.
Bioresource technology, 102(12), 6717-6722 (2011-04-23)
The ability of two natural phenols to act as mediators of the recombinant Myceliophthora thermophila laccase (MtL) in eucalypt-pulp delignification was investigated. After alkaline peroxide extraction, the properties of the enzymatically-treated pulps improved with respect to the control. The pulp
Palwinder Singh et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(14), 6381-6390 (2012-06-28)
On the basis of structural analysis of dihydrofolate reductase (DHFR) (cocrystallized separately with NADPH, dihydrofolate and NADPH, trimethoprim), compounds 2 and 3 were optimized for inhibition of DHFR. Appreciable tumor growth inhibitory activities of compounds 2 and 3 over 60
Rogério S Pereira et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(1), 71-78 (2010-09-08)
The inhibitory action of acetic acid, ferulic acid, and syringaldehyde on metabolism of Candida guilliermondii yeast during xylose to xylitol bioconversion was evaluated. Assays were performed in buffered and nonbuffered semidefined medium containing xylose as main sugar (80.0 g/l), supplemented
Cuimin Hu et al.
Bioresource technology, 100(20), 4843-4847 (2009-06-06)
Lignocellulosic biomass hydrolysis inevitably coproduces byproducts that may have various affects on downstream biotransformation. It is imperative to document the inhibitor tolerance ability of microbial strain in order to utilize biomass hydrolysate more effectively. To achieve better lipid production by