Documentos Principais
W394904
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Methyl methylthiofuran
Selecione um tamanho
W394904-SAMPLE-K
R$ 334,00
25 G
R$ 1.361,00
100 G
R$ 2.891,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W394904-SAMPLE-K
R$ 334,00
25 G
R$ 1.361,00
100 G
R$ 2.891,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
128.19
Número FEMA:
3949
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.152
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.5090 (lit.)
p.e.
132 °C (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheese; meaty; spicy; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Cooked beef and tea.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%. PG.
Taste at 0.10-0.40 ppm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of