W394300
o-Anisic acid
≥99%
Sinônimo(s):
2-Methoxybenzoic acid, O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
pf
98-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)