Key Documents
W393118
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
182.26
Número FEMA:
3931
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.559
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
105 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; earthy; vegetable; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
chave InChI
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu Cao et al.
Insects, 11(7) (2020-07-08)
Thrips hawaiiensis is a common thrips pest of various plant flowers with host preference. Plant volatiles provide important information for host-searching in insects. We examined the behavioral responses of T. hawaiiensis adults to the floral volatiles of Gardenia jasminoides Ellis
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)