Documentos Principais
W331104
Sigma-Aldrich
Methyl 2-thiofuroate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
S-Methyl 2-thiofuroate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
142.18
Número FEMA:
3311
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11547
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.142
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
63 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
onion
cadeia de caracteres SMILES
CSC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-9-6(7)5-3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
ISKUAGFDTRLBHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2-thiofuroate is a volatile sulfur compound reported to be formed during non-enzymatic browning reactions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sensory properties of volatile Maillard reaction products and related compounds: A literature review.
Fors S
ACS Symp. Ser., 215, 185?286-185?286 (1983)
Lactose casein (Maillard) browning system: volatile components.
Ferretti A & Flanagan VP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 245-249 (1971)