W376108
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
Hazelnut ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
pode conter
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; pungent; nutty
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
chave InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup