Key Documents
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
3497
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2345
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.854
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
chave InChI
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
83 °C