Documentos
W349208
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número FEMA:
3492
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10633
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.274
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
105 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; waxy; soapy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl undecanoate is a volatile fatty acid ethyl ester (FAEE) commonly found in alcoholic beverages. It is also reported to occur in fermented wheat germ extract.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of volatile fatty acid ethyl esters in raw spirits using solid phase microextraction and gas chromatography.
Plutowska B & Wardencki W.
Analytica Chimica Acta, 613(1), 64-73 (2008)
Characterization of the aroma profile of Madeira wine by sorptive extraction techniques.
Alves RF, et al.
Analytica Chimica Acta, 546(1), 11-21 (2005)
GC-MS of volatile components of fermented wheat germ extract.
Yusuf OK & Bewaji CO.
Journal of Cereals and Oilseeds, 2(3), 38-42 (2011)