Documentos Principais
W208000
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Isoamyl caprylate
Selecione um tamanho
W208000-SAMPLE
R$ 362,00
1 KG
R$ 728,00
R$ 362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W208000-SAMPLE
R$ 362,00
1 KG
R$ 728,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número FEMA:
2080
Número CE:
Conselho da Europa nº:
401
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.120
NACRES:
NA.21
R$ 362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
300
400
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
260 °C
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Isoamyl octanoate is an aroma compound found in different kinds of wine.[1][2][3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 20 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Volatile compounds by SPME-GC as age markers of sparkling wines.
Francioli S, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 54(3), 158-162 (2003)
Determination of volatile aroma compounds of Blaufrankisch wines extracted by solid-phase microextraction.
Vas G, et al.
Journal of Chromatographic Science, 36(10), 505-510 (1998)
Quantitative determination of the odorants of young red wines from different grape varieties.
Ferreira V, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(11), 1659-1667 (2000)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)