Documentos Principais
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
≥98%
Sinônimo(s):
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
94.20
Número FEMA:
3484
Beilstein:
505946
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11467
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.066
grau
Kosher
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
pb
144-146 °C (lit.)
pf
−41 °C (lit.)
densidade
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid