Documentos
W343005
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol
≥96%, predominantly trans, FG
Sinônimo(s):
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número FEMA:
3430
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2295
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.074
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
159-160 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; musty; herbaceous; tomato
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
chave InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Descrição geral
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)