densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
chave InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter