Documentos Principais
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Sinônimo(s):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
Selecione um tamanho
W339504-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 671,00
1 KG
R$ 3.407,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W339504-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 671,00
1 KG
R$ 3.407,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número FEMA:
3395
Beilstein:
2961587
Conselho da Europa nº:
10379
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.106
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
atividade óptica
[α]20/D −15°, neat
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
220-221 °C (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; spicy; minty; cooling; woody
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 30 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
78 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)