Documentos Principais
W338303
Sigma-Aldrich
2-Pentylpyridine
≥97%, FG
Sinônimo(s):
2-Amyl pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N
Número CAS:
Peso molecular:
149.23
Número FEMA:
3383
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11412
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.06
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
102-107 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccccn1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11-10/h5-6,8-9H,2-4,7H2,1H3
chave InChI
HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yeşim Karademir et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 121, 919-925 (2019-05-22)
This study aimed to investigate lipid derived formations of decadien-1-amine, 2-pentylpyridine, and acrylamide in potato chips during frying. 2,4-Decadienal, a lipid derived carbonyl, was monitored in repeatedly used sunflower oil at different thermoxidation levels (0, 6, 12, 18, 24 h at