Documentos Principais
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Hexyl crotonate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
3354
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10688
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.266
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; pear; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
chave InChI
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
89 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)