Documentos
W334618
Sigma-Aldrich
Furfuryl propionate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Furfuryl propanoate, NSC 35556
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Número FEMA:
3346
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.062
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
195-196 °C (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
spicy; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
chave InChI
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup