W200328
Acetaldehyde solution
50 wt. % in ethanol
Sinônimo(s):
Acetic aldehyde, Ethylaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
pressão de vapor
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
forma
solution
concentração
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
índice de refração
n20/D 1.38
pb
65-82 °C
densidade
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup