Documentos Principais
W334502
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzenethiol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
2-Ethylthiophenol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
138.23
Número FEMA:
3345
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.054
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.5682 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1S
InChI
1S/C8H10S/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
chave InChI
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)