Documentos
W332700
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número FEMA:
3327
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11294
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.055
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
pressão de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
pb
70 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; nutty; roasted
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ncc(C)nc1C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-5-4-9-8(7(3)11)6(2)10-5/h4H,1-3H3
chave InChI
UCGOSAWBWFUKDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup